GE17-0240-01
SP-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0240-01, pack of 100 g
About This Item
Produits recommandés
Description
Ion Exchanger Type (value)
Caractéristiques
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0240-01
Paramètres
<45 cm/hr flow rate (at 25°C, HR 16/10 column 5 cm bed height)
Taille des particules
40-120 μm (dry)
Plage de travail
4-13
Capacité
binding capacity
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
"" - ""