GE10600016
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Supported Nitrocellulose Membrane
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10600016
Rouleau, l × L
300 mm × 4 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caractéristiques et avantages
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.