GBL664182
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
Synonyme(s) :
non-adhesive isolator, silicone blocker
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red silicon
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
(No adhesive)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 664182
L × l
180 mm × 130 mm
Épaisseur
0.8 mm
Description générale
Autres remarques
- GBL664581 - 0.5 mm
- GBL664182 - 0.8 mm
- GBL664283 - 1.6 mm
- GBL664384 - 2.4 mm