GBL103220
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 2, well diam. × depth 15 mm × 1.5 mm, well capacity (300-500 μL)
Synonyme(s) :
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear silicone
Stérilité
(non-sterile)
non-sterile
Caractéristiques
wells 2
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 103220
L externe × l
61 mm × 24 mm
Surface des puits
1.8 cm2
Capacité des puits
(300-500 μL)
Puits, diam. × profondeur
15 mm × 1.5 mm
Puits
2
Description générale
Application
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture