Documents
G9660
Supelco
Gelatin veronal buffer−EDTA
Synonyme(s) :
GVB-EDTA
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Stérilité
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Température de stockage
2-8°C
Composants
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable