G9503
Gly-Gly-Leu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O