Key Documents
G9168
Sigma-Aldrich
GR 218231
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(+)-(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-N,N-dipropyl-2-naphthalenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H33NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: soluble ~24 mg/mL at 60 °C
Chaîne SMILES 
CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cc(CS(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)ccc2C1
Actions biochimiques/physiologiques
Selective D3 dopamine receptor antagonist.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement with Glaxo­Smith­Kline