Key Documents
G8653
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-benzyl ester
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro Beilstein :
1885646
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
181-182 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N