Documents
G8137
Sigma-Aldrich
Guanosine 5′-monophosphate, periodate oxidized sodium salt
90-95%
Synonyme(s) :
Guanosine 5′-monophosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Pureté
90-95%
Température de stockage
−20°C