Key Documents
G7639
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Synonyme(s) :
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NO11S2Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable