G7153
Guanidine hydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.5% (titration)
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.05%
Perte
≤0.05% loss on drying, HV, 20°C
pH
4.5-6.0 (6 M in H2O)
Pf
180-185 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 6 M, clear, colorless
Densité
1.3 g/cm3 (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 6 M
≤0.1 at 260 in H2O at 6 M
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable