Documents
G6766
Sigma-Aldrich
Glucose oxydase from Aspergillus niger
2,000-10,000 units/g solid (without added oxygen)
Synonyme(s) :
ββ-D-glucose:oxygène 1-oxydoréductase, G.Od., GOx
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Activité spécifique
2,000-10,000 units/g solid (without added oxygen)
Poids mol.
160 kDa
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Description générale
Poids moléculaire 160 kDa (filtration sur gel)
pI : 4,2
Coefficient d'extinction : E1 % = 16,7 (280 nm)
La glucose oxydase issue de Aspergillus niger est un dimère constitué de deux sous-unités égales d′un poids moléculaire de 80 kDa chacune. Chaque sous-unité contient un fragment flavine adénine dinucléotide et un atome de fer. Cette enzyme est une glycoprotéine contenant environ 16 % de sucre neutre et 2 % de sucres aminés. Elle contient également 3 résidus de cystéine et 8 sites potentiels de N-glycosylation.
La glucose oxydase est capable d′oxyder les D-aldohexoses, les monodésoxy-D-glucoses et les méthyl-D-glucoses à différentes vitesses.
Cette enzyme est active sur une large plage de pH allant de 4 à 7, son pH optimal étant de 5,5. La glucose oxydase est spécifique du β-D-glucose et présente un KM de 33-110 mM.
Elle ne nécessite aucun activateur, mais elle est inhibée par Ag+, Hg2+, Cu2+, l′acétate de phénylmercure et le p-chloromercuribenzoate. Elle n′est pas inhibée par les réactifs à groupe SH non métalliques suivants : N-éthylmaléimide, iodoacétate et iodoacétamide.
La glucose oxydase peut servir au dosage enzymatique du D-glucose en solution. Comme elle oxyde le β-D-glucose en D-gluconolactate et en peroxyde d'hydrogène, la peroxydase de raifort est souvent utilisée comme enzyme de couplage pour le dosage du glucose. Même si la glucose oxydase est spécifique au β-D-glucose, elle peut également permettre de quantifier les solutions de D-glucose car le α-D-glucose subit une mutarotation en β-D-glucose au fur et à mesure de la consommation du β-D-glucose par la réaction enzymatique.
Application
La glucose oxydase est largement employée dans les industries alimentaire et pharmaceutique ; c′est également un constituant essentiel des biocapteurs de glucose.
Actions biochimiques/physiologiques
La glucose oxydase catalyse l′oxydation du β-d-glucose en d-glucono-β-lactone et en peroxyde d'hydrogène, l′oxygène moléculaire jouant le rôle d′accepteur d'électrons.
Qualité
Crude. May contain catalase, amylase, maltase, glycogenase, invertase, and galactose oxidase.
Définition de l'unité
Une unité oxyde 1,0 μmole de β-D-glucose en D-gluconolactone et en H2O2 par minute à pH 5,1 et 35 °C, ce qui équivaut à une absorption de 22,4 μl d′O2 par minute. Si le mélange réactionnel est saturé en oxygène, l′activité peut augmenter d′un facteur pouvant aller jusqu′à 100 %.
Remarque sur l'analyse
Protein determined by biuret.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Fernanda C P F Sales et al.
Lab on a chip, 13(3), 468-474 (2012-12-18)
An intravenous implantable glucose/dioxygen hybrid enzyme-Pt micro-biofuel cell (BFC) was investigated. In this miniaturized BFC, a flexible carbon fiber (FCF) microelectrode modified with neutral red redox mediator and glucose oxidase was used as the bioanode, and an FCF modified with
Guangqing Xu et al.
Analytica chimica acta, 755, 100-107 (2012-11-14)
A novel glucose biosensor, based on the modification of well-aligned polypyrrole nanowires array (PPyNWA) with Pt nanoparticles (PtNPs) and subsequent surface adsorption of glucose oxidase (GOx), is described. The distinct differences in the electrochemical properties of PPyNWA-GOx, PPyNWA-PtNPs, and PPyNWA-PtNPs-GOx
Christian N Kotanen et al.
Talanta, 103, 228-235 (2012-12-04)
Fabrication of an enzyme amperometric biosensor for glucose via electropolymerization of pyrrole in the presence of glucose oxidase onto a hydrogel coated platinum electrode is hereby established as a viable biotransducer fabrication method. Platinum micro- (φ=25 μm) and macro- (φ=100
Feng Jia et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(50), 17389-17395 (2012-11-23)
To mimic the structure and functionality of multienzyme complexes, which are widely present in Nature, Pluronic-based micelles were designed to colocalize multiple enzymes. To stabilize the micelles as well as to enable characterization of single enzyme immobilization and multienzyme colocalization
Wen-Jing Cheng et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 415, 152-157 (2012-10-24)
Glucose oxidase biosensors are used in self-monitoring blood glucose concentrations. The capillary blood glucose quantitation requires a calibration curve. Due to the limitation in obtaining calibration curve from capillary blood, an alternate approach by using venous blood for neonatal measurement