G6637
β-Galactose Dehydrogenase from Pseudomonas fluorescens
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
D-Galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Pseudomonas fluorescens
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥50 units/mg protein (biuret)
Couleur
white
Adéquation
suitable for enzyme test
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions