Documents
G5754
Sigma-Aldrich
Glyoxal trimer dihydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Ethanedial trimer dihydrate, Hexahydro[1,4]dioxino[2,3-b]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol
About This Item
Formule linéaire :
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Numéro Beilstein :
3542160
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
Clé InChI
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of:
  • Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
  • Substituted side-bridged cyclam derivatives
  • Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
Autres remarques
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>239.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 115 °C