Principaux documents
G4629
Sigma-Aldrich
Gly-Leu amide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-5(2)3-6(9)8(13)11-4-7(10)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13);1H
Clé InChI
KYTGIFFOKKUBSP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable