G4533
β-D-Glucosamine pentaacetate
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
Remplacé(e)(s) par