Principaux documents
G1133
Sigma-Aldrich
Guanylyl(2′→5′)guanosine ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N10O12P · NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
645.48
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C