Documents
F7817
Sigma-Aldrich
Fumonisin B2 solution
1.4 mM in DMSO
Synonyme(s) :
Fumonisin B2, Ready Made Solution, FB2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H59NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
705.83
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Poids mol.
705.83
Niveau de qualité
Concentration
1.4 mM in DMSO
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
Clé InChI
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup