Documents
F6758
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H37N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester, ≥97% (HPLC)
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C28H37N3O5S/c1-20(2)16-24(30-26(33)23(29-19-32)14-15-37-3)27(34)31-25(17-21-10-6-4-7-11-21)28(35)36-18-22-12-8-5-9-13-22/h4-13,19-20,23-25H,14-18H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,33)(H,31,34)
Clé InChI
JLPUHKTWXUMQGL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Formyl peptide chemoattractants: a model of the receptor on rabbit neutrophils.
R J Freer et al.
Biochemistry, 21(2), 257-263 (1982-01-19)