F5900
Monoclonal Anti-Interleukin-2−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-IL-2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
carboxyfluorescein conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5334, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... IL2(3558)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable