F0892
4-Fluoro-4-deoxy-D-glucose
Synonyme(s) :
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C