F0267
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
≥97% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCC)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Radioiodinated molecule has full biological activity.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable