F0166
Factor XIIIa Fragment 72-97
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asn-Lys-Leu-Ile-Val-Arg-Arg-Gly-Gln-Ser-Phe-Tyr-Val-Gln-Ile-Asp-Phe-Ser-Arg-Pro-Tyr-Asp-Pro-Arg-Arg-Asp
About This Item
Pureté
≥90% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... F13A1(2162)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable