Documents
EP5804715004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804715004
Paramètres
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG