Principaux documents
EP5495506101
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-10x5
used with centrifuge 5425 R
Synonyme(s) :
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.15
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495506101
Compatibilité
used with centrifuge 5425 R
Description générale
Lid FA-10x5 (Centr 5425/R)
Application
CENTRIFUGATION
Caractéristiques et avantages
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG