EP5392000005
Eppendorf(R) HeatSealer
S200
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50/60 Hz, EuroPlug
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
adjustable Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5392000005 (EU)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included