Key Documents
EP0030073894
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.5-2.5 μL), L (46 mm), red, pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
red (Tray)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030073894
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
(46 mm)
Volume maximum
2.5 mL
Volume
(0.5-2.5 μL)
Couleur
red
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG