EMU094571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc8a3
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGACCGATTCATGGCATCTATTGAAGTCATTACTTCCCAAGAGAGGGAAGTGACCATCAAGAAGCCCAATGGAGAGACCAGCACAACTACAATTCGGGTATGGAATGAAACTGTCTCCAATCTGACCCTGATGGCCCTGGGCTCTTCTGCTCCAGAGATTCTCCTGTCTTTAATTGAGGTGTGTGGTCACGGGTTCATTGCTGGTGATCTGGGACCATCTACCATCGTTGGCAGTGCAGCCTTCAACATGTTCATCATCATTGGCATCTGTGTCTATGTGATCCCAGATGGGGAGACTCGAAAGATCAAGCACCTGCGAGTCTTCTTCGTCACGGCTGCTTGGAGCATCTTCGCCTACATTTGGCTCTATATGATCCTGGCAGTCTTCTCTCCTGGTGTGGTCCAGGTTTGGGAAGGCCTCCTTAC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... SLC8A3(110893)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable