Principaux documents
EMU091341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wdr12
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GATGTTGAGTCTGGCGGTCTTAAGTCAACTCTGACAGGAAATAAAGTGTTTAATTGTATTTCCTATTCTCCCCTTTGTAAACGTTTGGCATCTGGAAGCACAGACAGGCATATTAGACTGTGGGATCCCCGAACTAAAGATGGTTCTTTGGTGTCGCTGTCTCTCACCTCACACACAGGCTGGGTGACATCAGTGAAGTGGTCTCCTACCCATGAACAGCAGCTCATCTCGGGCTCTTTAGATAACATTGTGAAGCTATGGGATACAAGAAGCTGTAAGGCTCCTCTCTACGATCTAGCTGCTCATGAAGACAAAGTTCTAAGTGTGGACTGGACAGACACAGGGCTACTTCTGAGTGGAGGAGCAGACAATAAATTGTATTCCTACAGCTATTCCCCTACCACTTCCCAT
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Anne-Mari Moilanen et al.
PloS one, 10(4), e0124907-e0124907 (2015-04-29)
In a recent genome-wide association study, WD-repeat domain 12 (WDR12) was associated with early-onset myocardial infarction (MI). However, the function of WDR12 in the heart is unknown. We characterized cardiac expression of WDR12, used adenovirus-mediated WDR12 gene delivery to examine