EMU051561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tspear
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACAGTCATGGCGACATTTCACCATTGGGAAAATCTTCCTGGCTGTGGCCAACTTTGGGCCAAATGAAAGGGGTCAAGAGTTCTCCGTCATCTACAAATGGAGCCCCAGAAAGCTGAAGTTCACCCTCTACCAGAGGATTGCCACCCACAGCGCCCGTGACTGGGAGGCCTTTGAGGTGGACGGAGAGCACTTCCTGGTGGTAGCCAACCACCGAGAAGGGGACAACCACAACATCGACAGCATGGTCTACAGGTGGAACCCCAGCAGCCAGCTCTTTGAAGCCAATCAGTCCATTGCCACGTCGGGTGCCTACGACTGGGAGTTCTTCACCGTGGGGCCTTACTCCTTCCTGGTGGTGGCCAACACCTTCAATGGCACTTCCACCCAGGTGCATTCCCACCTGTACATCTGGCTGGTCGGGGCTTTCCAGCTCTTCCAGTCGT
Numéro d'accès Ensembl | souris
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... TSPEAR(252974) , C330046G03Rik(252974)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable