EHU129331
MISSION® esiRNA
targeting human POMK
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CCACTTCTTCATCGCTCCTCGACAATCCACTGTGGACCCCACACACTGTCCCTATGGTCACTTCAGGATAGGACAGATGAAAAACTGCTCACCTTGGCTGTCCTGCGAGGAGCTGAGAACAGAAGTGAGACAGCTGAAGCGTGTTGGGGAAGGAGCTGTAAAGAGAGTCTTTCTGTCTGAGTGGAAGGAGCACAAAGTTGCACTCTCACAGCTCACCAGCCTGGAGATGAAAGATGATTTCCTCCATGGACTGCAGATGCTGAAATCTCTCCAAGGCACACATGTTGTCACGCTGCTTGGCTATTGTGAGGATGACAACACTATGCTTACTGAATATCACCCTCTAGGTTCCTTGAGTAACCTGGAAGAAACACTAAACCTTTCAAAGTACCAAAATGTGAACACGTGGCAGCACAGGCTGGAGCTGGCCATGGACTATGT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... POMK(84197)