EHU127211
MISSION® esiRNA
targeting human OFD1P6Y, TTTY9B
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGAATTTTCAGATGCGGACAAGCTAACTTCTAAGGATTATGAGTAATTCGACTCATCTTTTAAATATCCAGAAAACCTCATTTTTAGTGAAAGAGTGGAGATAAAAGAATATTAAGAGTCCAGAAACTGGTGTTCTGGCTGTGGCCCTGCCTTAGACTGTCTCACTTTGTAGTCACTTTATGCAGGAAACGTGCCCGGGCATCTTGAAATGGATGAGTTCTCTTCTGGAGATATGTCTCATGTGTACGCATATCTGGAGATATGCCTCTTGTGGGTGCTGCTGCAGCTGCTGTGCCCATCTCATATCAATACCCAAGCTTTTCTCATGACGAACCAGATGACTCTTGGTAACCAGGTTTGCTCCCCAGCTTCTAATTTCAATATGATGAGAAGTTACATAACATTTACTCCTTTGTAAAGGTTTCTCTGTCATCAGACAAAACTCTGAATAGAAACCGGTGGG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C