EHU030461
MISSION® esiRNA
targeting human DLX6
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CGAACTGGCAGCTTCCTTAGGACTGACACAAACACAGGTGAAGATATGGTTTCAGAACAAACGCTCTAAGTTTAAGAAACTGCTGAAGCAGGGCAGTAATCCTCATGAGAGCGACCCCCTCCAGGGCTCGGCGGCCCTGTCGCCACGCTCGCCAGCGCTGCCTCCAGTCTGGGACGTTTCTGCCTCGGCCAAGGGTGTCAGTATGCCCCCCAACAGCTACATGCCTGGCTATTCTCACTGGTACTCCTCTCCACACCAGGACACGATGCAGAGACCACAGATGATGTGAGTTGCCCAAGGGAACACCCTAGGGAAACGTCTGAACAAGGAAAAGAGGATCCGGGACCTGCTTGTATCTGCGAAAAGGAGCCAAAGGAGCAGGCTTAGGAGAGCTCATAAGTGTGGCAAGAAGCCG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DLX6(1750) , DLX6(1750)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable