Documents
E7756
Sigma-Aldrich
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-NH2
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable