Principaux documents
E6265
Sigma-Aldrich
Acide trans-11-Eicosénoique
≥99% (capillary GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.51
Numéro Beilstein :
1727314
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99% (capillary GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9+
Clé InChI
BITHHVVYSMSWAG-MDZDMXLPSA-N