Documents
E3512
Sigma-Aldrich
cis-13-Eicosenoic acid methyl ester
~99% (capillary GC), liquid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99% (capillary GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h8-9H,3-7,10-20H2,1-2H3/b9-8-
Clé InChI
XQXARCJTXXEQEX-HJWRWDBZSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves