Documents
E0407
Sigma-Aldrich
Estramustine sodium phosphate
Synonyme(s) :
Estra-1,3,5(10)triene-3,17ß-diol 3-[N,N-bis(2-chloroethyl)carbamate] 17-(dihydrogen phosphate) sodium salt, Estradiol 3-bis(2-chloroethyl)carbamate 17-(dihydrogen phosphate) sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H30Cl2NNa2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pureté
≥85.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@]12[C@@]([C@@](CC[C@@H]3OP([O-])([O-])=O)([H])[C@]3(C)CC2)([H])CCC4=C1C=CC(OC(N(CCCl)CCCl)=O)=C4.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C23H32Cl2NO6P.2Na/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(31-22(27)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)32-33(28,29)30;;/h3,5,14,18-21H,2,4,6-13H2,1H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t18-,19-,20+,21+,23+;;/m1../s1
Clé InChI
IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Actions biochimiques/physiologiques
Estradiol mustard prodrug, which binds estradiol receptors irreversibly. Highly effective in treatment of advanced metastatic prostate cancer. Depolymerizes microtubules by binding to microtubule associated proteins (MAPs).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable