Documents
E0381
Sigma-Aldrich
Epibestatin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
([2R,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)CC(NC(=O)C(O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H
Clé InChI
XGDFITZJGKUSDK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable