Principaux documents
E008906
Sigma-Aldrich
Sulfate de dextran sodium salt from Leuconostoc spp.
average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
Molecular Biology
Forme
powder
Poids mol.
average Mw >500,000 (dextran starting material)
Contient
0.5-2% phosphate buffer
Disponibilité
available only in China
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable