Principaux documents
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N2O4S · C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable