D9508
1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol
Synonyme(s) :
1,3-Di-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1,3-Dilinolein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
Clé InChI
LYPGMYIQHDZFFD-MAZCIEHSSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves