D9305
1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Synonyme(s) :
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbitol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Informations sur le gène
human ... GAA(2548)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to study its effects on the loss-of-function of N-glycosylation pathway on hair cell regeneration
- as an endoplasmic reticulum (ER) α-glucosidase I and II inhibitor to study its effects on TMED3-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) interaction
- as an insect trehalase inhibitor in TREH inhibition bioassay
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable