Principaux documents
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H72O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable