D7690
Monoclonal Anti-DNA Ligase I antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~125 kDa
Espèces réactives
bovine, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
direct ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa or DiFi cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIG1(3978)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Articles
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.