Documents
D6626
Sigma-Aldrich
2′,3′-Di-O-acetyladenosine
Synonyme(s) :
Adenosine 2′,3′-diacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17N5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
98-99% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)O[C@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H17N5O6/c1-6(21)23-10-8(3-20)25-14(11(10)24-7(2)22)19-5-18-9-12(15)16-4-17-13(9)19/h4-5,8,10-11,14,20H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t8?,10-,11-,14-/m1/s1
Clé InChI
OUQFHKYWNKYTTQ-PQKOYNMZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable