Principaux documents
D6567
Sigma-Aldrich
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18N2O5S
Poids moléculaire :
398.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
under inert gas
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
Actions biochimiques/physiologiques
DRF-2519 is a dual PPARα/γ activator. DRF-2519 has better reduction of plasma insulin, triglyceride, and free fatty acid levels than those treated with rosiglitazone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable