Documents
D6317
Sigma-Aldrich
DMeOB
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ~28 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
Clé InChI
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Julie A O'Brien et al.
Molecular pharmacology, 64(3), 731-740 (2003-08-16)
We have identified a family of highly selective allosteric modulators of the group I metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5). This family of closely related analogs exerts a spectrum of effects, ranging from positive to negative allosteric modulation, and includes