Principaux documents
D6250
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate sodium salt
Sigma Grade, ≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N5O6P · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.22 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Qualité
Sigma Grade
Essai
≥96% (HPLC)
≥96% (spectrophotometric assay)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
Clé InChI
SNYHHRDGEJPLGT-OJSHLMAWSA-L
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sachie Shibayama et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 210-214 (2015-07-05)
We have developed a highly sensitive method for the analysis of deoxynucleotide monophosphates (dNMPs), which involves the use of liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) and a new metal-free column. The new column solves the problem that the phosphate group in dNMPs