D5569
DCHC
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-(2,4-Dichlorophenyl)-7-hydroxy-4H-chromen-4-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Chaîne SMILES
Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H8Cl2O3/c16-8-1-3-10(13(17)5-8)12-7-20-14-6-9(18)2-4-11(14)15(12)19/h1-7,18H
Clé InChI
QMSGNLMBWFRALO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges