Principaux documents
D3638
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 2-Acetyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Acetylhydroquinone, Acetylquinol, Quinacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Beilstein:
637903
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable